Key Documents
533122
Sigma-Aldrich
N-苄氧羰基-L-丝氨酸苄酯
97%
同義詞:
N-Cbz-L-丝氨酸苄酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH2C6H5
CAS號碼:
分子量::
329.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +5°, c = 1 in chloroform
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
83-86 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
OC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO5/c20-11-16(17(21)23-12-14-7-3-1-4-8-14)19-18(22)24-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,20H,11-13H2,(H,19,22)/t16-/m0/s1
InChI 密鑰
MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)