重要文件
532401
Sigma-Aldrich
甲酰聚苯乙烯
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
同義詞:
聚苯乙烯-CHO 树脂
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
交聯
1 % cross-linked
標籤範圍
0.7-1.5 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.[H]C(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C7H6O/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;8-6-7-4-2-1-3-5-7/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-6H
InChI 密鑰
IJHFOAFDGDPECF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)