Key Documents
530360
Sigma-Aldrich
2-[4-(溴甲基)苯基]丙酸
96%
同義詞:
2-对溴甲基苯基丙酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrCH2C6H4CH(CH3)CO2H
CAS號碼:
分子量::
243.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
mp
126-130 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C(O)=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
QQXBRVQJMKBAOZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid is a propionic acid derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point (421.15K) is 36.363kjoule/mol and density at 25°C is 1.4212g/ml.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 308-308 (2014)