重要文件
529362
Sigma-Aldrich
硝酸镁 六水合物
≥99.999%
同義詞:
Magnesium dinitrate hexahydrate, Magnesium nitrate hexahydrate (Mg(NO3)2 .6H2O)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Mg(NO3)2 · 6H2O
CAS號碼:
分子量::
256.41
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
蒸汽密度
6 (vs air)
化驗
≥99.999%
形狀
solid
mp
89 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI 密鑰
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)