重要文件
528803
Sigma-Aldrich
2-乙酰氨基-5-溴苯甲酸甲酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CONHC6H3(Br)CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
272.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
134-137 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(Br)ccc1NC(C)=O
InChI
1S/C10H10BrNO3/c1-6(13)12-9-4-3-7(11)5-8(9)10(14)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
CPARHIBNDSEJGR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)