重要文件
528765
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid monosodium salt hydrate
85%
同義詞:
H Acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NC10H4(OH)(SO3H)SO3Na · xH2O
CAS號碼:
分子量::
341.29 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
85%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO7S2/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)
InChI 密鑰
APRRQJCCBSJQOQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)