文件
527815
Sigma-Aldrich
4-氰基苯乙腈
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NCC6H4CH2CN
CAS號碼:
分子量::
142.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES 字串
N#CCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
QILKKAFYAFEWGU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tuning the nitrogen content and surface properties of nitrogen-doped carbon nanotubes synthesized using a nitrogen-containing ferrocenyl derivative and ethylbenzoate.
Ombaka LM, et al.
J. Mater. Sci., 50(3), 1187-1200 (2015)
Influence of the solvent on the mode of coordination of 4-cyanophenylacetonitrile to silver (I) ion.
Boring WC and Iwamoto RT.
Inorgorganica Chimica Acta, 7, 264-266 (1973)