重要文件
527807
Sigma-Aldrich
4-Methylnaphthonitrile
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C10H6CN
CAS號碼:
分子量::
167.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
52-56 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(C#N)c2ccccc12
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)