重要文件
526401
Sigma-Aldrich
2,4-双(三氟甲基)苯甲醛
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CF3)2C6H3CHO
CAS號碼:
分子量::
242.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
172 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-2-1-5(4-16)7(3-6)9(13,14)15/h1-4H
InChI 密鑰
DLRCWXOCZIUZBS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde is an organic building block.
應用
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used to synthesize 2,2-diamino enol.[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.9 °F - closed cup
閃點(°C)
68.3 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Umpolung by N-heterocyclic carbenes: generation and reactivity of the elusive 2,2-diamino enols (Breslow intermediates).
Albrecht Berkessel et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(49), 12370-12374 (2012-10-20)