Key Documents
525723
Sigma-Aldrich
5-溴-2-氯苯甲醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(Cl)CH2OH
CAS號碼:
分子量::
221.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
92-96 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
hydroxyl
SMILES 字串
OCc1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6BrClO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI 密鑰
SCHBQPIVMBDOQF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol is also referred to as (5-bromo-2-chlorophenyl)methanol (IUPAC name).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)