重要文件
524905
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl (S)-(−)-glycidyl ether
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H20O2Si
CAS號碼:
分子量::
188.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-199 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1CO1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
165.0 °F - closed cup
閃點(°C)
73.89 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)