重要文件
524549
Sigma-Aldrich
JandaJel-Cl
100-200 mesh, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g Cl loading, 2 % cross-linked
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
JandaJel
交聯
2 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
0.8-1.2 mmol/g Cl loading
粒徑
100-200 mesh
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)