重要文件
523720
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-二氢吲哚甲醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H11NO
CAS號碼:
分子量::
149.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +52°, c = 1 in ethanol
mp
66-70 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
OC[C@@H]1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H11NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-4,8,10-11H,5-6H2/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
GRPOFAKYHPAXNP-QMMMGPOBSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)