重要文件
522694
Sigma-Aldrich
N-甲基乙酰胺-d7
98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3COND(CD3)
CAS號碼:
分子量::
80.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
204-206 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[2H]N(C(=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i1D3,2D3/hD
InChI 密鑰
OHLUUHNLEMFGTQ-KBKLHOFPSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
226.9 °F - closed cup
閃點(°C)
108.3 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)