重要文件
522422
Sigma-Aldrich
N-乙烯基乙酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CONHCH=CH2
CAS號碼:
分子量::
85.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
化驗
97%
mp
51-54 °C (lit.)
溶解度
water and various organic solvents: soluble
SMILES 字串
CC(=O)NC=C
特點和優勢
非离子单体
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)