重要文件
522392
Sigma-Aldrich
氰化钴(II) 二水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Co(CN)2 · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
147.00
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
SMILES 字串
O.O.N#C[Co]C#N
InChI
1S/2CN.Co.2H2O/c2*1-2;;;/h;;;2*1H2
InChI 密鑰
BQEYQDMFPKMUSG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)