重要文件
522279
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-5-磺酰胺苯甲酸甲酯
98%
同義詞:
4-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)benzenesulfonamide, Methyl 5-(aminosulfonyl)-2-methoxybenzoate, Methyl 5-sulfamoyl-2-methoxybenzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OC6H3(SO2NH2)CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
245.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
98%
mp
175-177 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C9H11NO5S/c1-14-8-4-3-6(16(10,12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12,13)
InChI 密鑰
MKDYDRQLKPGNNU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate is also referred to as 2-methoxy-5-sulfamoyl methyl benzoate or methyl 5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)