化驗
≥95%
mp
91-97 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO2/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8,12-13H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N
應用
用于以下反应的反应物:
Suzuki-Miyaura 交叉耦合
NHC-铁催化醛类有氧氧化芳香族酯化反应
钯催化的氧化 Heck 型反应
Suzuki-Miyaura 交叉耦合
NHC-铁催化醛类有氧氧化芳香族酯化反应
钯催化的氧化 Heck 型反应
其他說明
含有不定量的酸酐。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3