367672
2,2-双(4-羧基苯基)六氟丙烷
98%
同義詞:
2,2-双(4-二羧基苯基)-1,1,1,3,3,3-六氟丙烷, 2,2-双(对羧基苯基)六氟丙烷, 4,4′-[2,2,2-三氟-1-(三氟甲基)乙基亚乙基]双[苯甲酸], 4,4′-六氟异亚丙基二苯基l-1,1′-二羧酸, 4,4′-(1,1,1,3,3,3-六氟丙烷-2,2-二基)二苯甲酸, 六氟-2,2-双(4-羧基苯基)丙烷
About This Item
化驗
98%
mp
272-274 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C(O)=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H10F6O4/c18-16(19,20)15(17(21,22)23,11-5-1-9(2-6-11)13(24)25)12-7-3-10(4-8-12)14(26)27/h1-8H,(H,24,25)(H,26,27)
InChI 密鑰
PHQYMDAUTAXXFZ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3