文件
520209
Sigma-Aldrich
钛酸铝
powder
同義詞:
氧化钛铝
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Al2TiO5
CAS號碼:
分子量::
181.83
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
SMILES 字串
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
InChI 密鑰
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
材料具有高反应性、低热导率、高抗热震性以及低热膨胀率。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3