重要文件
520136
Sigma-Aldrich
钼酸铋(III)
99.9%
同義詞:
氧化钼铋, 钼酸 铋(III) 盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Bi2(MoO4)3
CAS號碼:
分子量::
897.77
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99.9%
反應適用性
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Bi]O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3Mo.12O
InChI 密鑰
NJCRYJVCAARZQB-UHFFFAOYSA-N
應用
用于催化:
  • 氧化脱氢
  • 丙烯氧化成丙烯醛
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)