重要文件
520071
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-(叔丁氧基羰基)-O-(叔丁基二甲基甲硅烷基)丝氨醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS號碼:
分子量::
305.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
mp
32-37 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H31NO4Si/c1-13(2,3)19-12(17)15-11(9-16)10-18-20(7,8)14(4,5)6/h11,16H,9-10H2,1-8H3,(H,15,17)/t11-/m1/s1
InChI 密鑰
OKOFEVZCVGPZCQ-LLVKDONJSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
239.0 °F - closed cup
閃點(°C)
115 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)