重要文件
520012
Sigma-Aldrich
1,3-二环己基-1,1,3,3-四(二甲基乙烯基硅氧基)二甲硅醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[[H2C=CHSi(CH3)2O]2Si(C6H11)]2O
CAS號碼:
分子量::
643.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
折射率
n20/D 1.4710 (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(O[Si](O[Si](C)(C)C=C)(O[Si](O[Si](C)(C)C=C)(O[Si](C)(C)C=C)C1CCCCC1)C2CCCCC2)C=C
InChI
1S/C28H58O5Si6/c1-13-34(5,6)29-38(30-35(7,8)14-2,27-23-19-17-20-24-27)33-39(31-36(9,10)15-3,32-37(11,12)16-4)28-25-21-18-22-26-28/h13-16,27-28H,1-4,17-26H2,5-12H3
InChI 密鑰
DUHRTKROMQPNOO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)