51989
同義詞:
(R)-3-甲基-2-氧代-哌嗪
1 of 10
Sigma-Aldrich
95165
3-甲基-2-酮哌嗪
230340
L-(-)-乳酸甲酯
133973
溴乙酸乙酯
471283
三乙基胺
D125806
N,N-二异丙基乙胺
128775
4-羟基哌啶
328650
叔丁醇钾 溶液
CDS001200
Tetrahydrofurfuryl bromide
270970
吡啶
295795
二氟溴乙酸乙酯
≥99.0% (GC)
solid
ee: ≥96.0% (HPLC)
C[C@H]1NCCNC1=O
1S/C5H10N2O/c1-4-5(8)7-3-2-6-4/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
BSPUWRUTIOUGMZ-SCSAIBSYSA-N
Danger
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?