重要文件
518476
Sigma-Aldrich
二烯丙基氨基甲酰氯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(H2C=CHCH2)2NCOCl
CAS號碼:
分子量::
159.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.48 (lit.)
bp
214-220 °C (lit.)
密度
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(=O)N(CC=C)CC=C
InChI
1S/C7H10ClNO/c1-3-5-9(6-4-2)7(8)10/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI 密鑰
MGQPJLWKFQNTOZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85.56 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)