Key Documents
518328
Sigma-Aldrich
4-甲基-3-硝基苯甲醛
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H3(NO2)CHO
CAS號碼:
分子量::
165.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
46-49 °C (lit.)
官能基
aldehyde
nitro
SMILES 字串
Cc1ccc(C=O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
KHWGAWBXQOKXIJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The chemistry of indoles. XXXII A facile synthetic method for 6-indolecarbaldehyde, 6-indolemethanol, and 6-substituted 1-hydroxyindoles and its application for the synthesis of a natural alkaloid,(E)-6-(3-methylbuta-1, 3-dienyl) indole.
Somei M.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34(10), 4109-4115 (1986)
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde.
Guo ZR, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 66(9), o2420-o2420 (2010)
Study of vibrational spectra of 4-methyl-3-nitrobenzaldehyde.
Yadav BS, et al.
Indian Journal of Pure and Applied Physics, 44(9), 644-644 (2006)
Total synthesis of mimosamycin.
Fukumi H, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 26(7), 2175-2180 (1978)