重要文件
517976
Sigma-Aldrich
Amberjet® 4200 氯化物形式
chloride form, beads
同義詞:
具有季胺官能度的聚(苯乙烯co-二乙烯苯),氯型
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
beads
交聯
1 % cross-linked
比活性
3.5-4.5 mmol Cl-/g
參數
60 °C Cl- form max. temp.
雜質
50-60%
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
基質活性組
quaternary ammonium functional group
粒徑
600-800 μm
容量
≥1.30 meq/mL by wetted bed volume
SMILES 字串
[Cl-].C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C[N+](C)(C)c3ccc(C=C)cc3
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于水质软化处理的强碱性(I 型)阴离子交换树脂;有效除去盐酸中的铁和锌,以及回收摄影冲印废液中的银。
离子交换树脂(强碱性阴离子交换剂)
法律資訊
Amberjet is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)