文件
517712
Sigma-Aldrich
PSS-八[2-(氯二甲基硅烷基)乙基]取代
同義詞:
1,3,5,7,9,11,13,15-八[2-(氯二甲基硅基)乙基]五环[9.5.1.13,9.15,15.17,13]八硅氧烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H80Cl8O12Si16
CAS號碼:
分子量::
1389.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(Cl)CC[Si]12O[Si]3(CC[Si](C)(C)Cl)O[Si]4(CC[Si](C)(C)Cl)O[Si](CC[Si](C)(C)Cl)(O1)O[Si]5(CC[Si](C)(C)Cl)O[Si](CC[Si](C)(C)Cl)(O2)O[Si](CC[Si](C)(C)Cl)(O3)O[Si](CC[Si](C)(C)Cl)(O4)O5
InChI
1S/C32H80Cl8O12Si16/c1-53(2,33)17-25-61-41-62(26-18-54(3,4)34)44-65(29-21-57(9,10)37)46-63(42-61,27-19-55(5,6)35)48-67(31-23-59(13,14)39)49-64(43-61,28-20-56(7,8)36)47-66(45-62,30-22-58(11,12)38)51-68(50-65,52-67)32-24-60(15,16)40/h17-32H2,1-16H3
InChI 密鑰
NNOFGJDKKSMHOW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3