重要文件
516228
Sigma-Aldrich
聚合物键合型磺酰氯
70-90 mesh, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g loading, 8.5 % cross-linked with divinylbenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
交聯
8.5 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
標籤範圍
2.5-3.0 mmol/g loading
粒徑
70-90 mesh
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.ClS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/ClHO2S/c1-4(2)3/h4H
InChI 密鑰
JRZWKDKJYNXNGZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
与亲核试剂反应
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)