化驗
98%
光學活性
[α]23/D −88.6°, c = 1 in chloroform
mp
124-128 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H]1CN1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C23H21NO2/c1-26-22(25)21-17-24(21)23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21H,17H2,1H3/t21-,24?/m0/s1
InChI 密鑰
QGSITPKXYQEFIR-XEGCMXMBSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3