重要文件
515930
Sigma-Aldrich
六氟锑酸亚硝
99.9% trace metals basis
同義詞:
六氟锑酸亚硝
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NOSbF6
CAS號碼:
分子量::
265.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗:
99.9% trace metals basis
形狀:
powder
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES 字串
N#[O+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.NO.Sb/c;;;;;;1-2;/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
InChI 密鑰
AMGJCGWYCZRXHS-UHFFFAOYSA-H
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)