重要文件
515868
Sigma-Aldrich
3-(三甲基硅基)-4-戊烯酸甲酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=CHCH[Si(CH3)3]CH2CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
186.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
54 °C/5.5 mmHg (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)CC(C=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-6-8(12(3,4)5)7-9(10)11-2/h6,8H,1,7H2,2-5H3
InChI 密鑰
DJXDHDYQDMVTPZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)