重要文件
514047
Sigma-Aldrich
2,3-二氯苯硼酸
同義詞:
(2,3-Dichlorophenyl)dihydroxyborane, 2,3-Dichlorobenzeneboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H3B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
190.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
mp
125 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
OB(O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI 密鑰
TYIKXPOMOYDGCS-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
其他說明
含有不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Xueshu Li et al.
Environmental science and pollution research international, 25(17), 16402-16410 (2017-05-26)
Nineteen polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, such as 2,2',3,3',6-pentachlorobiphenyl (PCB 84), display axial chirality because they form stable rotational isomers, or atropisomers, that are non-superimposable mirror images of each other. Although chiral PCBs undergo atropselective biotransformation and atropselectively alter biological processes