重要文件
513717
Sigma-Aldrich
N-叔丁基-1,1-二甲基烯丙基胺
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=CHC(CH3)2NHC(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
141.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
密度
0.774 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)NC(C)(C)C=C
InChI
1S/C9H19N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h7,10H,1H2,2-6H3
InChI 密鑰
SXGXCSASZBCDRM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
69.8 °F - closed cup
閃點(°C)
21 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 265-265 (2015)