重要文件
511889
Sigma-Aldrich
异氰酸 2-氯-4-(三氟甲基)苯酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(CF3)NCO
CAS號碼:
分子量::
221.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
密度
1.441 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(N=C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H3ClF3NO/c9-6-3-5(8(10,11)12)1-2-7(6)13-4-14/h1-3H
InChI 密鑰
NEURYOYRKPFLKH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.2 °F - closed cup
閃點(°C)
99 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)