重要文件
511579
Sigma-Aldrich
四(三苯基膦)钯,聚合物键合型
100-200 mesh, extent of labeling: 0.4-0.9 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
同義詞:
聚合物键合型四(三苯基膦)钯
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
交聯
2 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
標籤範圍
0.4-0.9 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
InChI 密鑰
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于 Suzuki 偶联反应的聚合物键合型催化剂。[1][2]
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jang, S-B.
Tetrahedron Letters, 38, 1793-1793 (1997)
Jang, S-B.
Tetrahedron Letters, 38, 4421-4421 (1997)