重要文件
510564
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-氨基-3-(2-氨基乙氧基)丙酸 单盐酸盐
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NCH2CH2OCH2CH(NH2)CO2H·HCl
CAS號碼:
分子量::
184.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
光學活性
[α]22/D +4°, c = 1 in H2O
mp
212-216 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].NCCOC[C@H](N)C(O)=O
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)