重要文件
50620
Sigma-Aldrich
乙醇酸丁酯
technical, ≥90% (GC)
同義詞:
羟基乙酸丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOCH2COO(CH2)3CH3
CAS號碼:
分子量::
132.16
Beilstein:
1749477
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
technical
化驗
≥90% (GC)
折射率
n20/D 1.427
bp
187-190 °C (lit.)
密度
1.019 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOC(=O)CO
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-3-4-9-6(8)5-7/h7H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
VFGRALUHHHDIQI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Butyl glycolate is a glycolic acid derivative.
應用
Butyl glycolate may be used in the preparation of N-(α-hydroxyacetyl)-(S)-isoleucine.[1]
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
165.2 °F - closed cup
閃點(°C)
74 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and characterization of new block copolymers with poly(ethylene oxide) and poly[3(S)-sec-butylmorpholine-2,5-dione] sequences.
Feng Y, et al.
Macromolecular Bioscience, 1(1), 30-39 (2001)
Yanfeng Liu et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 52, 321-331 (2018-07-22)
The purpose of present study was to investigate the applicability of reconstructed human epidermis model to identify skin corrosive UN GHS Categories 1A, 1B/1C and non-corrosive chemicals in China. By using a commercialized reconstructed human epidermis model, China EpiSkin™ which