重要文件
499102
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2′′-Terthiophene-5,5′′-dicarboxaldehyde
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H8O2S3
CAS號碼:
分子量::
304.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
218-222 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)C(O)=O
包裝
Packaged in glass bottles
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)