文件
498807
Sigma-Aldrich
4-甲氧基苄基氯化锌 溶液
0.5 M in THF
同義詞:
Chloro(4-methoxybenzyl)zinc, Chloro[(4-methoxyphenyl)methyl]zinc
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OC6H4CH2ZnCl
CAS號碼:
分子量::
222.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
0.958 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C8H9O.ClH.Zn/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
ULVBFPSIFSSTPM-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup