重要文件
497770
Sigma-Aldrich
4-氯丁基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
同義詞:
Bromo(4-chlorobutyl)zinc
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl(CH2)4ZnBr
CAS號碼:
分子量::
236.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
0.98 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C4H8Cl.BrH.Zn/c1-2-3-4-5;;/h1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
YDPVAYXEHNRIKW-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-6.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-21.2 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)