Key Documents
496472
Sigma-Aldrich
二[4-(乙烯氧基甲基)环己基甲基]戊二酸酯
同義詞:
VEctomer® 4020 乙烯醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2[CH2CO2CH2C6H10CH2OCH=CH2]2
CAS號碼:
分子量::
436.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
折射率
n20/D 1.487 (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=COCC1CCC(CC1)COC(=O)CCCC(=O)OCC2CCC(CC2)COC=C
InChI
1S/C25H40O6/c1-3-28-16-20-8-12-22(13-9-20)18-30-24(26)6-5-7-25(27)31-19-23-14-10-21(11-15-23)17-29-4-2/h3-4,20-23H,1-2,5-19H2
InChI 密鑰
SDNBHBGJJPWRJG-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Morflex, Inc. 产品
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)