重要文件
406171
Sigma-Aldrich
1,4-环己烷二甲醇二乙烯醚(异构体混合物)
98%
同義詞:
1,4-双[(乙烯氧基 )甲基]环己烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H10(CH2OCH=CH2)2
CAS號碼:
分子量::
196.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
126 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=COCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-13-9-11-5-7-12(8-6-11)10-14-4-2/h3-4,11-12H,1-2,5-10H2
InChI 密鑰
DQNSRQYYCSXZDF-UHFFFAOYSA-N
儲存和穩定性
可能形成过氧化物
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
234.5 °F - closed cup
閃點(°C)
112.5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)