等級
anhydrous
化驗
99.99% (purity excludes ~0.2% zirconium.)
形狀
powder
mp
424 °C (lit.)
密度
4.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Hf](Br)(Br)Br
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges