重要文件
495182
Sigma-Aldrich
硫酸钛 溶液
~45 wt. % in dilute sulfuric acid, ≥99.9% trace metals basis
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ti2(SO4)3
CAS號碼:
分子量::
383.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.9% trace metals basis
反應適用性
core: titanium
reagent type: catalyst
濃度
~45 wt. % in dilute sulfuric acid
密度
1.456 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Ti+3].[Ti+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Ti/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
InChI 密鑰
SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
用于新型酸性硫酸钛如 Ti(H5O2)(SO4)2(H2O)2 的合成及晶体结构研究。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Saeid Ahmadzadeh et al.
Environmental monitoring and assessment, 190(6), 340-340 (2018-05-12)
Since 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP) as a priority pollutant is used in numerous industrial processes, its removal from the aqueous environment is of utmost importance and desire. Herein, the authors describe an electrochemical treatment process for efficient removal of 2,4-DCP from aqueous