重要文件
492507
Sigma-Aldrich
环氧氯丙烷-2-d1
≥97 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
同義詞:
2-(Chloromethyl)oxirane-2-d
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3DH4ClO
CAS號碼:
分子量::
93.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
≥97 atom % D
化驗
≥99% (CP)
包含
hydroquinone as stabilizer
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
密度
1.196 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]C1(CCl)CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i3D
InChI 密鑰
BRLQWZUYTZBJKN-WFVSFCRTSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
91.4 °F - closed cup
閃點(°C)
33 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)