重要文件
492116
Sigma-Aldrich
D-丙氨酸-13C3
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CH313CH(NH2)13CO2H
CAS號碼:
分子量::
92.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
光學活性
[α]25/D -14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp
291 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[H][13C@]([13CH3])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
QNAYBMKLOCPYGJ-FMYLKJIZSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)