重要文件
491969
Sigma-Aldrich
三(环戊二烯)钇(III)
99.9% trace metals basis
同義詞:
YCp3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Y(C5H5)3
CAS號碼:
分子量::
284.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
core: yttrium
reagent type: catalyst
mp
296 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Y].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Y/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI 密鑰
IZLLLZUVMGFBAT-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Atomic number of base material: 39 Yttrium
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
125.6 °F - closed cup
閃點(°C)
52 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Learn about the different low temperature direct alcohol fuel cells based on nanostructured material catalysts and anion exchange membrane fuel cells.
This article describes the use and advantages of polyoxometalate-based redox-flow batteries as electrochemical energy storage systems over Li-ion batteries.
Thin film solid oxide fuel cells offer technical advantages; review of TF-SOFC deposition methods for electrolyte thin films.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
查看全部