重要文件
491438
Sigma-Aldrich
2-甲基戊烷-d14
98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3CD2CD2CD(CD3)2
CAS號碼:
分子量::
100.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
62 °C (lit.)
密度
0.760 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+14
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D
InChI 密鑰
AFABGHUZZDYHJO-YSWKHMAKSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
19.4 °F
閃點(°C)
-7.00 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)