重要文件
490865
Sigma-Aldrich
肉豆蔻酸-1,2-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
同義詞:
十四烷酸-1,2-13C2
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)1113CH213CO2H
CAS號碼:
分子量::
230.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i13+1,14+1
InChI 密鑰
TUNFSRHWOTWDNC-SBAVNFSASA-N
相關類別
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)